Masterflex® L/S® MiniFlex® pompkoppen, Avantor®
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
MFLX77220-20EA 323 EUR
MFLX77220-20 MFLX77220-30
Masterflex® L/S® MiniFlex® pompkoppen, Avantor®
Pompen Pump Heads Peristaltic Pump Heads
De pompkop is geschikt voor doorlopende slanglengtes voor schone stromingstrajecten.
  • Debietbereik van 1,8 tot 220 ml/min - het debiet is afhankelijk van het toerental van de aandrijving, de pompkop en de maat van de slang
  • De pompkop is geschikt voor doorlopende slangen voor schone stromingstrajecten
  • Dual-channel model levert synchrone stroom van twee afzonderlijke kanalen; eenkanaalsmodel levert het hoogste debiet
  • Automatische slangenretentie maakt het laden van slangen snel en gemakkelijk
  • Geschikt voor gebruik met Masterflex® L/S® Digital Miniflex® pompsystemen
De Masterflex® Miniflex®-pompkoppen hebben een brede occlusiehoek die voorkomt dat vloeistof terugstroomt tot de nominale druk van de slang. Zelfsmerende rollen van thermoplastisch polyester hebben weinig wrijving en zijn slijtvast voor een soepele werking en een lange levensduur. Door hun compacte afmetingen zijn deze koppen ideaal voor OEM-toepassingen en integratie in vloeistofsystemen en machines.