Masterflex® gesloten gekoppelde industriële tandwielpompkoppen, Avantor®
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
70738-02 70738-14 70738-00 70738-04 70738-12
MFLX70738-02EA 458 EUR
MFLX70738-02 MFLX70738-14 MFLX70738-00 MFLX70738-04 MFLX70738-12
Masterflex® gesloten gekoppelde industriële tandwielpompkoppen, Avantor®
Pompen Pump Heads Gear Pump Heads
Robuuste corrosiebestendige bronzen constructie zorgt voor een lange levensduur.
  • Eenvoudige montage op NEMA- en IEC-motorframes
Deze tandwielpompkoppen zijn geschikt voor alle vloeistoffen die compatibel zijn met brons. De meest voorkomende vloeistoffen zijn water, olie en milde chemicaliën (pH van 4 tot 11).
Kies een tandwielpompkop om op uw eigen motor te monteren (adapters voor NEMA- of IEC-motoren worden hieronder afzonderlijk verkocht) of selecteer een compleet systeem waarbij de pompkop handig op een standaard (NEMA 56C) TEFC-motor wordt gemonteerd.