Ideaal voor het overbrengen en doseren van levende celculturen, media en andere afschuifgevoelige vloeistoffen in proces- en spoelomgevingen.
- Het ontwerp met bolle rollen is zachter voor levende cellen en afschuifgevoelige vloeistoffen - gevalideerd door onafhankelijke testgegevens
- Rotor met grote diameter levert hogere stroomsnelheden bij lagere snelheden
- Door op lage snelheid te pompen kunt u de consistentie en eigenschappen van afschuifgevoelige vloeistoffen behouden
- De aandrijfbehuizingen zijn volledig afgedicht (IP66- en NEMA 4X-geclassificeerd) en kunnen eenvoudig worden schoongemaakt met een slang
- Borstelloze, onderhoudsvrije motor biedt ± 0,1% nauwkeurigheid van de snelheidsregeling met een 6000 tot 1 turndown ratio
- Cytoflow-pompkop biedt de beste optie voor het verpompen van levende cellen en afschuifgevoelige vloeistoffen - gevalideerd door onafhankelijke testgegevens
- Volledige afstandsbedieningsmogelijkheden maken eenvoudige integratie in geautomatiseerde processen mogelijk
- Grafisch LCD-scherm toont vier bedrijfsmodi continu bedrijf, getimede afgifte, kopieerafgifte, volumeafgifte. Bekijk continu de pompprestaties
De Masterflex L/S Cytoflow-pompkop is speciaal ontwikkeld voor het verpompen van delicate levende cellen en afschuifgevoelige vloeistoffen en is ideaal voor gebruik in biofarmaceutische en microbiologische toepassingen waarbij operators van peristaltische pompen celhemolyse willen minimaliseren. Het extra grote slangenbed in combinatie met minder rollen resulteert in hoge stroomsnelheden bij lage motorsnelheden, wat de voordelen van de levensvatbaarheid van de cel ten goede komt.
Deze precisieaandrijvingen bieden opties voor analoge afstandsbediening en eenvoudige programmering, ideaal voor geautomatiseerde procestoepassingen. Aandrijvingen hebben een programmeerbaar afgifte-interval waarmee u de vertraging tussen afgiftecycli kunt instellen voor gemakkelijke, geautomatiseerde afgifte. Geprogrammeerde kalibratie zorgt voor een nauwkeurige dosering en weergave - de aandrijving slaat één kalibratiewaarde per slangmaat op. Programmeer de omvormer via het eenvoudige membraantoetsenbord; toetsenblok vergrendelen/ontgrendelen beveiligt instellingen. De motor is omkeerbaar, zodat u de slang voor of na het pompen kunt doorspoelen en vloeistof in beide richtingen kunt pompen.