Masterflex® terugslagkleppen met weerhaken, PVDF en Viton®, Avantor®
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Masterflex®
MFLX98766-49EA 62.3 EUR
MFLX98766-49 MFLX98766-50 MFLX98766-51 MFLX98766-52
Masterflex® terugslagkleppen met weerhaken, PVDF en Viton®, Avantor®
Ventielen Check Valves
Voorkom terugstroming om uw gevoelige apparatuur te beschermen.
  • Corrosie- en chemicaliënbestendige PVDF- en Viton®-constructie
  • Installeer in elke positie
Miniatuur slangpilaar-terugslagkleppen passen stevig op flexibele slangleidingen om terugstroming te voorkomen. Autoclaveerbaar.