Masterflex® Adapter Fittings, Sanitaire Tri-Clamp naar Slangpilaar, Recht, Avantor®
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Masterflex®
MFLX31200-47EA 124 EUR
MFLX31200-47 MFLX31200-46 MFLX31200-49 MFLX31200-48 MFLX40618-31 MFLX40618-30 MFLX40618-37 MFLX40618-36 MFLX40618-39 MFLX40618-38 MFLX40618-33 MFLX40618-11 MFLX40618-32 MFLX40618-10 MFLX40618-35 MFLX40618-34 MFLX40618-12 MFLX31200-54 MFLX31200-53 MFLX31200-56 MFLX31200-55 MFLX31200-52 MFLX31200-51 MFLX31200-39 MFLX31200-58 MFLX31200-57 MFLX31200-38 MFLX31200-59 MFLX31200-37 MFLX40618-04 MFLX40618-03 MFLX40618-05 MFLX40618-00 MFLX40618-02 MFLX40618-01 MFLX31200-43 MFLX31200-42 MFLX31200-45 MFLX31200-44 MFLX31200-61 MFLX40618-08 MFLX31200-41 MFLX40618-09
Masterflex® Adapter Fittings, Sanitaire Tri-Clamp naar Slangpilaar, Recht, Avantor®
Fittingen en connectoren
Zorg voor hygiënische omstandigheden.
  • Ideaal voor algemene toepassingen en toepassingen voor eenmalig gebruik, om slangen met de rest van het systeem te verbinden
  • Bepaal welk connectortype nodig is voor uw toepassing door contact op te nemen met gratis technische ondersteuning voor toepassingen*
  • Wereldmarktleider in een reeks materialen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
  • Op maat gemaakte configuratieoplossingen voor eenmalig gebruik om downtime te minimaliseren
  • Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
  • Altijd op voorraad: de meeste materialen en configuraties kunnen dezelfde dag nog worden verzonden
  • Unieke verpakkingsopties omvatten individuen, pakketten en kits voor klantvriendelijke bestelling en levering
  • Voldoe aan de vereisten voor USP Class VI, FDA, REACH en California Proposition 65
  • Oppervlakteafwerkingen tot 15 micron minimaliseren hechting of beknelling
  • Verpakt volgens nauwkeurige toleranties onder ISO Klasse 7 cleanroom-omstandigheden
  • Compatibel met andere Tri-Clamp®-verbindingen
De sanitaire Tri-Clamp-adapters met weerhaken zijn ideaal voor gebruik in de biofarmaceutische industrie, de voedingsmiddelen- en drankenindustrie en wegwerpartikelen voor eenmalig gebruik. De armaturen zijn gemaakt van dierlijk ingrediëntvrij en ftalaatvrij polypropyleen (PP) en PVDF. Ze hebben een uitstekende chemische weerstand en kunnen worden gesteriliseerd door middel van gammastraling, EtO, E-beam of autoclaaf. De PVDF-fittingen zijn bestand tegen hogere temperaturen dan de PP-fittingen en bieden een extreem lage oppervlaktespanning voor een lagere eiwit- en lipidenbinding.