Masterflex® microscoopglaasjes met lijmlaag, Avantor®
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
75955-45
MFLX75955-45EA 171 EUR
MFLX75955-45
Masterflex® microscoopglaasjes met lijmlaag, Avantor®
Object- en dekglaasjes Objectglaasjes
Laat uw monsters niet wegglippen.
  • Zelfklevende coatings fixeren cellen en weefsels op objectglaasjes voor hybridisatie en andere kleuringstechnieken
  • Uitgebreide kwaliteitscontrolemethoden zorgen ervoor dat elke batch optimaal presteert
  • Coatingformuleringen zijn effectief zonder de kleuring te verstoren
Gebruik deze met lijm beklede microscoopglaasjes wanneer hechting van het monster van cruciaal belang is voor een goede kleuring en betrouwbare resultaten.
A. Gelatine is de meest gebruikte hechtlaag in de histologie, ideaal voor eenvoudige vlekken.
B. Poly-l-lysine is een kleverigere coating voor geavanceerdere immunokleuring, maar kan leiden tot neerslag tijdens kleuring door zilverimpregnatiemethoden.
C. Silane biedt superieure adhesie, perfect voor toepassingen waarbij antigeen moet worden verwijderd, en is bestand tegen bleken en enzymatische predigestie.
D. Objectglaasjes voor hybridisatie zijn voorzien van een hechtende coating die bestand is tegen organische oplosmiddelen en een verscheidenheid aan temperaturen, het meest geschikt voor in-situ hybridisatietoepassingen.