Masterflex® Ismatec®-pompslang, Tygon® S3™ E-LFL, Avantor®
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Masterflex®
MFLX06511-18EA 204 EUR
MFLX06511-18 MFLX06511-08 MFLX06511-16 MFLX06511-58 MFLX06511-14 MFLX06511-04 MFLX06511-02 MFLX06511-54 MFLX06511-64
Masterflex® Ismatec®-pompslang, Tygon® S3™ E-LFL, Avantor®
Slangen Peristaltische pompslangen
Ontworpen voor een optimale werking in uw Ismatec-pompen.
  • Precisie geëxtrudeerd tot nauwe toleranties voor hoge herhaalbaarheid, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
  • Wereldmarktleider in reeks formuleringen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
  • Aangepaste lengtes en configuraties voor eenmalig gebruik beschikbaar om downtime te minimaliseren
  • Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
  • Altijd op voorraad - de meeste formuleringen en maten beschikbaar om dezelfde dag te verzenden
  • Ultragladde binnenboring en uitstekende biocompatibiliteit voor gevoelige toepassingen
Deze E-LFL-slang is niet-cytotoxisch, niet-pyrogeen, niet-hemolytisch en heeft een lage eiwitbinding, waardoor hij ideaal is voor laboratorium- en farmaceutische toepassingen. Ideaal voor steriel vullen, celoogst en algemene mediaprocessystemen.