Masterflex® Gamma bestraalde fittingen, sanitaire klem naar weerhaak met TPE gesmolten pakking, Avantor®
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
MFLX31201-24EA 313 EUR
MFLX31201-24 MFLX31201-14 MFLX31201-16 MFLX31201-17 MFLX31201-18 MFLX31201-23 MFLX31201-25 MFLX31201-15 MFLX31201-19 MFLX31201-20
Masterflex® Gamma bestraalde fittingen, sanitaire klem naar weerhaak met TPE gesmolten pakking, Avantor®
Fittingen en connectoren
Sanitaire armatuur met ingebouwde pakking maakt sanitaire installatie eenvoudiger dan ooit.
  • Voorgesteriliseerde adapters verkorten de doorlooptijd en zijn beschikbaar voor snelle verzending
  • Sanitaire pakking gecombineerd met een sanitaire fitting voegt een extra veiligheidslaag toe aan de installatie
  • Voorkom besmetting zonder contact van de gebruiker met de pakking om steriliteit te garanderen
  • Elimineer het risico van verkeerde uitlijning met het ontwerp met beperkte slip
Deze adapters maken eenvoudige montage en demontage van sanitaire opstellingen mogelijk en zijn geschikt voor het aansluiten van een Tri-Clamp®-fitting op flexibele slangen met de slangpilaaradapter. Deze steriele sanitaire fittingen zijn voorzien van een integrale elastomere pakking, waardoor een alles-in-één enkelvoudige Tri-Clamp-fitting ontstaat. Dit unieke ontwerp voorkomt verontreiniging door geen contact tussen de gebruiker en de pakking te vereisen. De ingebouwde pakking zorgt ook voor een betere afdichting zonder risico op verkeerde uitlijning.
Deze adapters zijn gemaakt van polypropyleen zonder ingrediënten van dierlijke oorsprong en hebben een verzegelbare/lasbare TPE-pakking. Ze zijn goed bestand tegen chemicaliën en kunnen worden gesteriliseerd met gammastraling, autoclaaf of ethyleenoxide (EtO). TPE is speciaal ontworpen voor overdracht van mobiele media en aseptische toepassingen. Dit materiaal biedt uitstekende barrière-eigenschappen en een lage eiwitbinding.
Deze voorgesteriliseerde sanitaire fittingen zijn beschikbaar voor snelle verzending, waardoor uitvaltijd wordt geëlimineerd.