Masterflex® I/P® sanitaire fitting Precisie pompslangenset, PharMed® BPT, Avantor®
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
MFLX96102-73EA 269 EUR
MFLX96102-73 MFLX96102-82 MFLX96103-73 MFLX96103-88 MFLX96102-70 MFLX96102-88 MFLX96203-73 MFLX96102-26 MFLX96103-26 MFLX96103-82
Masterflex® I/P® sanitaire fitting Precisie pompslangenset, PharMed® BPT, Avantor®
Slangen Peristaltische pompslangen
Bescherm uw lichtgevoelige monsters.
  • Echte Masterflex®-slangen worden grondig getest om optimale prestaties/levensduur van de pomp te bieden met peristaltische pompapparatuur
  • Precisie geëxtrudeerd tot nauwe toleranties voor hoge herhaalbaarheid, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
  • Wereldmarktleider in reeks formuleringen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
  • Aangepaste lengtes en configuraties voor eenmalig gebruik beschikbaar om downtime te minimaliseren
  • Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
  • Altijd op voorraad - de meeste formuleringen en maten beschikbaar om dezelfde dag te verzenden
Toepassingen: Cel- en weefselkweekwerk, farmaceutische, lichtgevoelige monsters
Eigenschappen: Niet-toxisch, niet-hemolytisch, extreem lage permeabiliteit, bestand tegen zuren, basen en oxidatiemiddelen; smeltlasbaar, verlijmbaar, vervormbaar, ondoorzichtig beige.
Vereist sanitaire pakkingen voor beide verbindingen om een kwaliteitsafdichting te garanderen.
Neem contact met ons op voor aangepaste slanglengtes en configuraties. We kunnen het type, de lengte en de hoeveelheid slangen leveren die u nodig heeft.