Vervangingsslangensets Masterflex® peristaltische pomp met laag debiet, Avantor®
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
73160-54 73160-56 73160-58
MFLX73160-54EA 27.7 EUR
MFLX73160-54 MFLX73160-56 MFLX73160-58
Vervangingsslangensets Masterflex® peristaltische pomp met laag debiet, Avantor®
Slangen Peristaltische pompslangen
Kies slangen op basis van chemische compatibiliteit, stroomsnelheid en uw huidige pomp.
  • Wereldmarktleider in reeks formuleringen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
Kies uit vervangende slangen van siliconen, norpreen en viton voor uw peristaltische pomp.