Masterflex® analoge tandwielpompsystemen, Avantor®
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
74013-52
MFLX74013-02EA 2910 EUR
MFLX74013-02 MFLX74013-07 MFLX74013-12 MFLX74013-22 MFLX74013-32 MFLX74013-42 MFLX74013-47 MFLX74013-57 MFLX74013-72 MFLX74013-17 MFLX74013-27 MFLX74013-37 MFLX74013-52 MFLX74013-77 MFLX74013-77-EU
Masterflex® analoge tandwielpompsystemen, Avantor®
Pompen Gear Pumps
Eenvoudige variabele snelheidsregeling kan veel vloeistofbehandelingstoepassingen aan.
  • 100:1 snelheidsregelingsbereik regelt de stroom over een breed bereik
  • Eenvoudige bediening met single-turn snelheidsregeling
  • Met een aparte aan/uit-schakelaar kunt u de snelheidsinstelling behouden wanneer u de aandrijving in- of uitschakelt; LED op het voorpaneel geeft aan dat de stroom is ingeschakeld
  • Afstandsbediening van start/stop via DB9-connector aan de achterkant van de omvormer
Compacte, kosteneffectieve aandrijving biedt een eenvoudige variabele snelheidsregeling voor veel vloeistofbehandelingstoepassingen, van algemene overdracht tot filtratie tot chemische injectie. Handig gekoppeld aan een A-gemonteerde tandwielpompkop voor een pulsloze vloeistofstroom.