Masterflex® L/S® draagbare bemonsteringspompen, Avantor®
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Masterflex®
MFLX07571-02EA 2660 EUR
MFLX07571-02
Masterflex® L/S® draagbare bemonsteringspompen, Avantor®
Pompen Vatpompen
Monsterdieptes tot 7,9 meter (26 voet).
  • Beschikt over een single-turn potentiometer voor snelheidsregeling, AAN-indicator en driestanden stroom-/omkeerschakelaar
  • Omkeerbare stroom en prime/purge-functie
  • Bevat een Masterflex® L/S® Easy-Load pompkop
  • Accepteert ook Masterflex® L/S® Standard pompkoppen (afzonderlijk bestellen)
  • Blijft tot 30 minuten drijven als het in het water valt wanneer de behuizing gesloten en vergrendeld is
  • Bedieningspaneel met IP54-classificatie beschermt tegen slecht weer en opspattend water
  • Oplaadbare batterij — ideaal voor veldtoepassingen
De Masterflex® L/S® draagbare sampler is ontworpen voor ultieme draagbaarheid en veelzijdigheid. Gebruik tot vier uur op de zelfstandige 12 VDC oplaadbare batterij, of voor onbepaalde tijd op elke AC- of 12 VDC-voeding. Laad de interne batterij op via een wisselstroomvoeding of een gelijkspanningsbron met een lager voltage dan de batterij zelf. De aandrijving met variabele snelheid heeft een topsnelheid van 400 tpm, waardoor u het debiet kunt aanpassen aan de behoeften van uw toepassing.
Pomp is ingekapseld in een goed zichtbare gele behuizing voor gemakkelijke herkenning en herstel in het veld.
Leveringsinformatie: Inclusief masterflex® L/S® Easy-Load pompkop (07514-12) en AC-adapter met 3,7 m (12 ft) kabel.