Masterflex® Ismatec® Reglo digitale miniflexpompen, Avantor®
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
MFLX78018-40-EUEA 3650 EUR
MFLX78018-40-EU MFLX78018-42-EU
Masterflex® Ismatec® Reglo digitale miniflexpompen, Avantor®
Pompen Peristaltische pompen
Veelzijdige pompen voor nauwkeurige vloeistoftoediening met een laag debiet - met een intuïtieve touchscreen-interface.
  • Compacte tafelpompen optimaliseren gebruiksgemak, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid
  • 5" (12,7 cm) capacitief TFT/RGB-touchscreen voor scherpe resolutie en een brede kijkhoek
  • Flexibele bediening via beeldscherm of analoge afstandsbediening
  • Modi voor continue werking, volumedosering en tijddosering -- batchcontrole en interval/uit-tijd in volume- en tijdmodi
  • Met Pump kunt u veelgebruikte doseerprogramma's opslaan en ophalen voor een snelle