Masterflex® Ismatec® Microflex pompsystemen met variabele snelheid, Avantor®
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
MFLX77122-30-EUEA 1410 EUR
MFLX77122-30-EU MFLX77122-32-EU MFLX77122-34-EU
Masterflex® Ismatec® Microflex pompsystemen met variabele snelheid, Avantor®
Pompen Peristaltische pompen
Gebruiksvriendelijke pompen met laag debiet hebben omkeerbaar pompen, starten/stoppen op afstand en snelle slangwisselingen.
  • Pompkop van polyfenyleensulfide (PPS), acetaal en copolyester met vier roestvrijstalen (SS) rollen
  • Pompen accepteren doorlopende stukken slang voor een schoon, ononderbroken stroomtraject zonder fittingen.
  • Afzonderlijke snelheidsregeling met één draai en rechtsom/uit/linksom-schakelaar met groene LED-voedingsindicator—handhaaf de snelheidsinstelling wanneer u de pomp aan/uit zet of de richting omkeert.
  • Omkeerbare DC-motor met permanente magneet; spoel vloeistof voor of na het pompen; pomp vloeistof in beide richtingen.
  • Aansluitingen voor afstandsbediening aan de achterkant van de pomp; start/stop pomp met een contactsluiting.
Deze gebruiksvriendelijke pompen zijn voorzien van omkeerbaar pompen, afstandsbediening en snelle slangwisselingen. Ideaal voor consistente vloeistofafgifte in analysatoren en andere laboratoriumpomptoepassingen met een laag debiet. De snel ladende Microflex-pompkop heeft een gemiddelde vaste occlusie voor slangen; geen aanpassingen van de occlusie vereist.