Masterflex® Ismatec® Reglo Miniflex® doseerpompsystemen, Avantor®
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Masterflex®
MFLX77922-22-EUEA 4430 EUR
MFLX77922-22-USS MFLX77922-22-EU MFLX77922-22-IL MFLX77922-22 MFLX77922-22-IT MFLX77922-22-CH MFLX77922-22-IN MFLX77922-22-AU MFLX77922-22-DK MFLX77922-22-UK
Masterflex® Ismatec® Reglo Miniflex® doseerpompsystemen, Avantor®
Pompen Peristaltische pompen
Complete systemen om de efficiëntie en nauwkeurigheid van vul- en doseertoepassingen te vergroten.
  • Debietbereik 0,16 tot 365 ml/min met meegeleverde L/S-slang - debiet is afhankelijk van het toerental van de aandrijving, de pompkop en de slangmaat
  • Realiseer meer efficiëntie en doorvoer in vergelijking met handmatig uitschenken, handmatig pipetteren of het gebruik van flesvormige dispensers
  • 5” (12,7 cm) capacitief TFT/RGB touchscreen brengt de intuïtieve interface binnen handbereik
  • Doseer op volume of tijd -- anti-druppel en snelheidsverhoging beschikbaar in de volumedoseermodus
  • Flexibele bediening via beeldscherm, MasterflexLive of analoge afstandsbediening
  • Met Pump kunt u veelgebruikte doseerprotocollen opslaan en ophalen voor een snelle set-up
  • Gebruikerstoegang op drie niveaus – geeft u de mogelijkheid om te bepalen wie de pomp kan bedienen en op welk niveau
We hebben onze Reglo Miniflex-dispenserpomp gecombineerd met alles wat u nodig hebt om nauwkeurige, herhaalde volumes te leveren voor doseer- en vultoepassingen. Er zijn twee complete systemen beschikbaar: met handsfree voetschakelaar of handbediende afstandsbediening.
Deze systemen bevatten ook Masterflex L/S 25 BioPharm Plus pompslangen. BioPharm Plus-slangen bieden weinig spallatie, een lange levensduur van de pomp en een uitzonderlijke stroomstabiliteit in de loop van de tijd, waardoor ze ideaal zijn voor nauwkeurige vul- en doseertoepassingen. Slangen worden geleverd in drie lengtes van 2,4 meter.