Masterflex®-adapterfittingen, slangpilaar naar mannelijke NPT-schroefdraad, T-stuk, HDPE, Avantor®
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
MFLX30624-00EA 26.6 EUR
MFLX30624-00 MFLX30624-06 MFLX30624-10 MFLX30624-16 MFLX30624-20 MFLX30624-24 MFLX30401-65 MFLX30401-67 MFLX30623-86 MFLX30623-88 MFLX30623-96 MFLX30624-04 MFLX30624-12 MFLX30624-18 MFLX30624-22 MFLX30627-84 MFLX30628-04 MFLX30628-10
Masterflex®-adapterfittingen, slangpilaar naar mannelijke NPT-schroefdraad, T-stuk, HDPE, Avantor®
Fittingen en connectoren
Snelle en eenvoudige montage.
  • Ideaal voor algemene toepassingen en toepassingen voor eenmalig gebruik, om slangen met de rest van het systeem te verbinden
  • Bepaal welk connectortype nodig is voor uw toepassing door contact op te nemen met gratis technische ondersteuning voor toepassingen*
  • Wereldmarktleider in een reeks materialen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
  • Op maat gemaakte configuratieoplossingen voor eenmalig gebruik om downtime te minimaliseren
  • Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
  • Altijd op voorraad: de meeste materialen en configuraties kunnen dezelfde dag nog worden verzonden
  • Unieke verpakkingsopties omvatten individuen, pakketten en kits voor klantvriendelijke bestelling en levering
Deze T-adapters helpen u bij het installeren van uw flexibele slangleidingen in stijvere leidingen met schroefdraad. Kies de maat en het materiaal die passen bij uw toepassingsbehoeften.