Masterflex®-adapterfittingen, slangpilaar naar NPT-buitendraad met schroefdraad, T-stuk, polypropyleen, Avantor®
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
MFLX40610-72EA 32.9 EUR
MFLX40610-72 MFLX40610-73 MFLX40610-74 MFLX40610-77 MFLX40610-82 MFLX40610-83 MFLX40624-09 MFLX40640-73 MFLX40610-76 MFLX40610-78 MFLX40610-79 MFLX40610-85 MFLX40610-86 MFLX40610-87 MFLX40610-88 MFLX40640-75 MFLX40640-78 MFLX40640-81
Masterflex®-adapterfittingen, slangpilaar naar NPT-buitendraad met schroefdraad, T-stuk, polypropyleen, Avantor®
Fittingen en connectoren
Snelle en eenvoudige montage.
  • Ideaal voor algemene toepassingen en toepassingen voor eenmalig gebruik, om slangen met de rest van het systeem te verbinden
  • Bepaal welk connectortype nodig is voor uw toepassing door contact op te nemen met gratis technische ondersteuning voor toepassingen*
  • Wereldmarktleider in een reeks materialen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
  • Op maat gemaakte configuratieoplossingen voor eenmalig gebruik om downtime te minimaliseren
  • Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
  • Altijd op voorraad: de meeste materialen en configuraties kunnen dezelfde dag nog worden verzonden
  • Unieke verpakkingsopties omvatten individuen, pakketten en kits voor klantvriendelijke bestelling en levering
Deze T-adapters helpen u bij het installeren van uw flexibele slangleidingen in stijvere leidingen met schroefdraad. Kies de maat en het materiaal die passen bij uw toepassingsbehoeften.