Masterflex®-adapterfittingen, slangpilaar naar NPT-buitendraad met schroefdraad, recht, PFA, Avantor®
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
06383-91 06383-92 06383-93
MFLX06383-91EA 53.9 EUR
MFLX06383-91 MFLX06383-92 MFLX06383-93
Masterflex®-adapterfittingen, slangpilaar naar NPT-buitendraad met schroefdraad, recht, PFA, Avantor®
Fittingen en connectoren
Snelle en eenvoudige montage.
  • Ideaal voor algemene toepassingen en toepassingen voor eenmalig gebruik, om slangen met de rest van het systeem te verbinden
  • Bepaal welk connectortype nodig is voor uw toepassing door contact op te nemen met gratis technische ondersteuning voor toepassingen*
  • Wereldmarktleider in een reeks materialen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
  • Op maat gemaakte configuratieoplossingen voor eenmalig gebruik om downtime te minimaliseren
  • Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
  • Altijd op voorraad: de