Masterflex® direct afleesbare flowmeters met variabel oppervlak voor stikstof, acryl, Avantor®
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
68560-61 68560-62 68560-64 68560-67 68560-68 68560-75
MFLX68560-56EA 76.6 EUR
MFLX68560-56 MFLX68560-57 MFLX68560-58 MFLX68560-59 MFLX68560-60 MFLX68560-63 MFLX68560-65 MFLX68560-66 MFLX68560-69 MFLX68560-70 MFLX68560-71 MFLX68560-72 MFLX68560-73 MFLX68560-74 MFLX68560-76 MFLX68560-77 MFLX68560-78 MFLX68560-79 MFLX68560-80 MFLX68560-81 MFLX68560-82 MFLX68560-83 MFLX68560-61 MFLX68560-62 MFLX68560-64 MFLX68560-67 MFLX68560-68 MFLX68560-75
Masterflex® direct afleesbare flowmeters met variabel oppervlak voor stikstof, acryl, Avantor®
Debietmeters
Ontworpen voor laboratoria en fabrieksprocessen waar meerdere gassen worden gebruikt.
  • Gemakkelijk te lezen Engelse of metrische schalen
  • Verwisselbare schalen voor routinegassen
  • Klant converteerbaar paneel naar gedeeltelijke of volledige in-line gemonteerde configuraties
  • Paneelmontage door middel van zeskantmoeren
  • Eenvoudige demontage en montage voor reiniging
Veelzijdige acryl flowmeters zijn speciaal ontworpen voor stikstof. Debietmeters worden aangeboden met of zonder ingebouwde naaldventielen met lage hysteresis. Debietmeters voor paneelmontage zonder kleppen of gebruik in gedeeltelijk of volledig in-line gemonteerde configuraties. Flowmeters hebben een stabiele, gemakkelijk af te lezen vlotter voor snelle meetwaarden.
Waarschuwing: Dit product is niet goedgekeurd of bedoeld voor, en mag niet worden gebruikt voor, medische, klinische, chirurgische of andere patiëntgerichte toepassingen.