Masterflex® Ismatec® Reglo-tandwielpompsystemen met MasterflexLive®, Avantor®
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
MFLX78018-82-EUEA 5420 EUR
MFLX78018-82-EU MFLX78018-83-EU MFLX78018-85-EU MFLX78018-86-EU MFLX78018-81-EU MFLX78018-84-EU
Masterflex® Ismatec® Reglo-tandwielpompsystemen met MasterflexLive®, Avantor®
Pompen Gear Pumps
Bereik hoge druk en nauwkeurige, pulsloze flow - met een veilig, cloud-enabled platform voor monitoring.
  • MasterflexLive® is een veilig, cloud-enabled platform voor het monitoren van Masterflex-pompen
  • Systemen worden geleverd met een Micropump® A-gemonteerde tandwielpompkop voor stroombereiken van 1,7 tot 4680 ml/min
  • Handschoenvriendelijk 5" (12,7 cm) capacitief TFT/RGB-touchscreen biedt scherpe resolutie en een brede kijkhoek
  • Flexibele bediening via beeldscherm of analoge afstandsbediening
  • Compacte tafelpompen optimaliseren gebruiksgemak, nauwkeurigheid en