Masterflex® L/S® hoogwaardige precisiepompslang, PharmaPure®, dubbele Y-elementen voor Masterflex Ultrapharm™-pompkop, Avantor®
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
MFLX06456-15EA 185 EUR
MFLX06456-15 MFLX06456-24
Masterflex® L/S® hoogwaardige precisiepompslang, PharmaPure®, dubbele Y-elementen voor Masterflex Ultrapharm™-pompkop, Avantor®
Slangen Peristaltische pompslangen
Ultra lage spallatie beschermt de vloeistofzuiverheid - ideaal voor gevoelige en kostbare vloeistoffen en voor filtratietoepassingen.
  • Echte Masterflex®-pompslangen worden grondig getest om optimale prestaties/levensduur van de pomp te bieden met peristaltische pompapparatuur
  • Precisie geëxtrudeerd tot nauwe toleranties voor hoge herhaalbaarheid, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
  • Wereldmarktleider in reeks formuleringen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
  • Zachte, lage pulsatie en nauwkeurige dosering en flow bij gebruik in de Masterflex Ultrapharm™ L/S®-pompkop
  • Lange levensduur onder continue druk tot 40 psi (2,7 bar)
  • Zeer weinig spallatie en weinig extraheerbare stoffen - beschermt de vloeistofzuiverheid
  • Voldoet aan de vereisten van USP Klasse VI en voldoet aan de FDA
  • Ideaal voor farmaceutische en laboratoriumtoepassingen
Hogere doseer- en doseernauwkeurigheid zijn essentieel in bepaalde bioprocestoepassingen. De Masterflex® L/S® dubbel-Y-pompslang die wordt gebruikt in combinatie met de Masterflex Ultrapharm™-pompkop, deel van de Masterflex® productlijn, is speciaal ontworpen om in de vul-/afwerkstap te passen. De Masterflex Ultrapharm™-pompkop maakt gebruik van offsetrollers en gepatenteerde Masterflex® double-y-slangensets en produceert een zachte, lage pulsatie en zeer nauwkeurige dosering en stroming om de grootste productintegriteit en uniformiteit te garanderen.
Toepassingen: Farmaceutische, biotechnologische en peristaltische pomptoepassingen
Eigenschappen: Lange levensduur onder druk tot 1.000 uur bij 2,7 bar (40 psi), uitstekende biocompatibiliteit, weinig extraheerbare stoffen, zeer weinig spallatie, niet-toxisch, niet-hemolytisch, ondoorzichtig gebroken wit
Kies onze PharmaPure®-slangen voor weinig spallatie, weinig extraheerbare stoffen en een langere levensduur van de slang. Deze slang is ideaal voor farmaceutische en biotechnologische toepassingen en voldoet aan de nalevingsnormen van USP Klasse VI, FDA 21 CFR 177.2600 en de Europese Farmacopee (EP 3.2.9). PharmaPure®-slangen hebben een werktemperatuurbereik van –60 tot 270 °F (–51 tot 132 °C). Slangen kunnen worden gesteriliseerd door autoclaaf, ethyleenoxide of gammastraling tot 2,5 Mrad.
Kies op basis van uw toepassingsbehoeften Precisieslangen of High-Performance precisieslangen. High-Performance precisieslangen hebben een dikkere wand die de drukopwekking van de zuigkracht en de mogelijkheid om stroperige vloeistoffen te verpompen verbetert.