Masterflex® L/S® hoogwaardige precisiepompslang, Chem-Durance® Bio, dubbel-Y-elementen voor Masterflex Ultrapharm™-pompkop, Avantor®
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
MFLX06453-24EA 512 EUR
MFLX06453-24 MFLX06453-35
Masterflex® L/S® hoogwaardige precisiepompslang, Chem-Durance® Bio, dubbel-Y-elementen voor Masterflex Ultrapharm™-pompkop, Avantor®
Slangen Peristaltische pompslangen
Uitstekende chemische weerstand en lange levensduur.
  • Echte Masterflex®-pompslangen worden grondig getest om optimale prestaties/levensduur van de pomp te bieden met peristaltische pompapparatuur
  • Precisie geëxtrudeerd tot nauwe toleranties voor hoge herhaalbaarheid, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
  • Wereldmarktleider in reeks formuleringen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
  • Zachte, lage pulsatie en nauwkeurige dosering en flow bij gebruik in de Masterflex Ultrapharm™ L/S®-pompkop
  • Uitstekende chemische weerstand en levensduur onder druk
  • Geringe spallatie—beschermt de zuiverheid van de vloeistof
  • Voldoet aan de vereisten van USP Klasse VI en voldoet aan de FDA
Hogere doseer- en doseernauwkeurigheid zijn essentieel in bepaalde bioprocestoepassingen. De Masterflex® L/S® dubbel-Y-pompslang die wordt gebruikt in combinatie met de Masterflex Ultrapharm™-pompkop, deel van de Masterflex® productlijn, is speciaal ontworpen om in de vul-/afwerkstap te passen. De Masterflex Ultrapharm™-pompkop maakt gebruik van offsetrollers en gepatenteerde Masterflex® double-y-slangensets en produceert een zachte, lage pulsatie en zeer nauwkeurige dosering en stroming om de grootste productintegriteit en uniformiteit te garanderen.
Toepassingen: Laboratorium, farmaceutische verwerking en biotech
Eigenschappen: Uitstekende chemische weerstand, uitstekende levensduur en duurzaamheid onder druk, weinig spallatie, weekmakervrije binnenvoering met elastomeermantel, ondoorzichtig beige
Kies onze Chem-Durance® Bio-slangen voor weinig spallatie, uitstekende chemische weerstand en een lange levensduur van de slangen. Deze slangen zijn ideaal voor farmaceutische en biotechnologische toepassingen en voldoen aan de nalevingsnormen van USP Klasse VI en FDA 21 CFR 177.2600. Chem-Durance® Bio-slangen hebben een werktemperatuurbereik van –71 tot 165 °F (–60 tot 74 °C). Tubing kan worden gesteriliseerd door autoclaaf, ethyleenoxide of gammastraling.
Kies op basis van uw toepassingsbehoeften Precisieslangen of High-Performance precisieslangen. High-Performance precisieslangen hebben een dikkere wand die de drukopwekking van de zuigkracht en de mogelijkheid om stroperige vloeistoffen te verpompen verbetert.