Masterflex® L/S® hoogwaardige precisiepompslang, PharMed® BPT, dubbele Y-elementen voor Masterflex Ultrapharm™-pompkop, Avantor®
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
MFLX06452-36EA 217 EUR
MFLX06452-36 MFLX06452-35
Masterflex® L/S® hoogwaardige precisiepompslang, PharMed® BPT, dubbele Y-elementen voor Masterflex Ultrapharm™-pompkop, Avantor®
Slangen Peristaltische pompslangen
Bescherm uw lichtgevoelige monsters.
  • Echte Masterflex®-pompslangen worden grondig getest om optimale prestaties/levensduur van de pomp te bieden met peristaltische pompapparatuur
  • Precisie geëxtrudeerd tot nauwe toleranties voor hoge herhaalbaarheid, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
  • Wereldmarktleider in reeks formuleringen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
  • Zachte, lage pulsatie en nauwkeurige dosering en flow bij gebruik in de Masterflex Ultrapharm™ L/S®-pompkop
  • Tot 10.000 uur levensduur van de slang—verlaagt de slangkosten en de