Masterflex® voedingen voor peristaltische pomp met laag debiet, Avantor®
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Masterflex®
MFLX73160-52EA 60.3 EUR
MFLX73160-52 MFLX73160-50
Masterflex® voedingen voor peristaltische pomp met laag debiet, Avantor®
Pompen Microfluidic Pumps
Optimaliseer de prestaties van uw Masterflex® Low-Flow peristaltische pomp.
  • Keuze uit 115 VAC of 230 VAC voeding
Voedingen zijn geschikt voor gebruik met de Masterflex® Low-Flow peristaltische pompen.