VWR®, Geavanceerde kookplaten
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
442-1269EA 815 EUR
442-1269
VWR®, Geavanceerde kookplaten
Verwarmers Verwarmingsplaten
VWR® Advanced-kookplaten zijn ontworpen om nauwkeurige en herhaalbare resultaten te leveren in alle onderzoeks-, academische en industriële toepassingen. Met temperatuurbereiken tot 500 °C bieden VWR-kookplaten superieure temperatuurregeling.
  • Uitstekende temperatuuruniformiteit
  • Gemakkelijk af te lezen, groot LCD-scherm geeft temperaturen weer
  • Toonaangevende veiligheidsvoorzieningen
  • Cool touch en chemisch bestendige behuizing
  • 5 jaar garantie
Deze microprocessorgestuurde units zijn voorzien van een bedieningspaneel aan de voorzijde met een gemakkelijk afleesbaar LCD-scherm waarop temperatuurinstellingen en intuïtieve pictogrammen worden weergegeven.
Het reflecterende, witte keramische blad is chemicaliënbestendig en gemakkelijk schoon te maken. Een ingebouwd geheugenoproepsysteem biedt gebruikers de laatst ingestelde temperatuur, zelfs nadat het apparaat is uitgeschakeld. Voor extra veiligheid gaat er een groot waarschuwingslampje met het hete symbool branden wanneer de kookplaat in gebruik is. Dit blijft branden totdat de bovenplaat onder de 40 °C is. Units zijn uitgerust met redundante veiligheidscontroles, die de unit uitschakelen in geval van een storing in de verwarming.
Het ontwerp met laag profiel maakt gebruik van minimale werkruimte en maakt gebruik in een zuurkast mogelijk. De behuizing van de unit is gemaakt van een hitte- en chemicaliënbestendig polymeer dat tijdens bedrijf koel aanvoelt. Het morsbestendige ontwerp leidt vloeistoffen weg van de interne componenten in geval van morsen.
Bijbehorende magnetische roerders met verwarmingsplaat (verwarmen en roeren 442-1265, 442-1268, 442-1270 en 442-1274) of magnetische roerders (alleen roeren 442-1310) zijn ook verkrijgbaar.
Certificaten: Conform RoHS TUV-gecertificeerd.
Leveringsinformatie: Units worden geleverd met een drieaderig snoer van 234 cm en stekker.