Accessoires voor koel- en verwarmingscirculatoren, MAGIO™ MS Serie
Leverancier: JULABO GmbH
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
9900100 9970245 9810007 8901120
JULA9900100EA 470 EUR
JULA9900100 JULA9970245 JULA9810007 JULA8901120
Accessoires voor koel- en verwarmingscirculatoren, MAGIO™ MS Serie
Circulatiethermostaten Open circulatiesystemen
De Booster Heater biedt de mogelijkheid om de verwarmingscapaciteit van enkele MAGIO-laboratoriumthermostaten met 6 kW te verhogen en zo het toepassingsgebied ervan uit te breiden. De Booster Heater kan worden gebruikt bij temperaturen van -50 tot 300 °C. De intelligente besturing in combinatie met MAGIO zorgt ervoor dat hij in volledig geautomatiseerde systemen kan worden geïntegreerd.
  • De Booster Heater bestaat uit twee onderdelen:
  • Besturingseenheid
  • verwarmingseenheid met 2 x 3 kW
  • De verwarmingseenheid wordt in plaats van het baddeksel in de badopening geplaatst. De bedieningseenheid kan op of naast de thermostaat worden geplaatst.