Universele antislip tapes
Leverancier: 3M
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
AR1SZ25 AR1SZ50 AR1SZ100 AR1GS50 AR1SZ150 AR1GB50
MMMAAR1SZ25EA 583 EUR
MMMAAR1SZ25 MMMAAR1SZ50 MMMAAR1SZ100 MMMAAR1GS50 MMMAAR1SZ150 MMMAAR1GB50
Universele antislip tapes
Tape
3M™ Universele antisliptape is een eenvoudige en voordelige manier om uitglijden en struikelen op de werkplek te voorkomen.
  • Slipvaste tape voor de meeste toepassingen in het schoenverkeer
  • Bestand tegen slijtage
  • Bewezen duurzaamheid voor een lange levensduur
  • Zelfklevende achterkant voor snel en eenvoudig aanbrengen
Effectieve hechting op schone, droge oppervlakken zonder rimpels, krullen, scheuren, krimpen of loskomen. Deze tape kan op een groot aantal verschillende oppervlakken worden gebruikt, waaronder beton, veerkrachtige tegels, metaal en poreuze oppervlakken (mits gegrond). Het is ook geschikt voor gebruik op hellingbanen, gangen met zwaar verkeer, brandtrappen, laadperrons, ladders en trappen.