Antislip tape, 500 serie, Safety-Walk™
Leverancier: 3M
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
SW2SC50 SW2SC150 SW2SC305 SW2SC100 SW2GB50
MMMASW2SC50EA 292 EUR
MMMASW2SC50 MMMASW2SC150 MMMASW2SC305 MMMASW2SC100 MMMASW2GB50
Antislip tape, 500 serie, Safety-Walk™
Tape
3M™ Safety-Walk™ Slipvaste, vervormbare tape uit de 500-serie is een antislipmateriaal met hoge wrijving en een speciale aluminium achterkant die zich rond randen vormt en hecht aan onregelmatige oppervlakken.
  • Antisliptape voor onregelmatige of geprofileerde oppervlakken in gebieden met licht tot zwaar schoenverkeer
  • Geschikt voor toepassing in droge, natte of olieachtige omgevingen
  • Agressieve, hoogwaardige lijm vormt een uitstekende hechting voor een veilige hechting
  • Tapes en loopvlakken zijn bestand tegen kreuken, krullen, scheuren, krimpen en optillen