Aangedreven en toegevoerde lucht verwijderbare vizierhoezen en films, Versaflo™
Leverancier: 3M
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Versaflo™
MMMAS920LEA 41.4 EUR
MMMAS920L MMMAS920S
Aangedreven en toegevoerde lucht verwijderbare vizierhoezen en films, Versaflo™
Ademhalingsmaskers Ademhalingssystemen
Versaflo™ S-serie afpelbare vizierhoezen zijn transparante, afpelbare vizierhoezen die zijn ontworpen voor gebruik met Versaflo™-serie S-133, S-333, S-433 en S-533 hoofdkappen en kappen. Deze zelfklevende hoes beschermt het vizier tegen vuil en krassen.