Aangedreven ademhalingsgordels en riemsystemen voor Versaflo™ motoraangedreven turbo TR-300+., Versaflo™
Leverancier: 3M
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
TR327 TR325 TR326
MMMATR327EA 115 EUR
MMMATR327 MMMATR325 MMMATR326
Aangedreven ademhalingsgordels en riemsystemen voor Versaflo™ motoraangedreven turbo TR-300+., Versaflo™
Ademhalingsmaskers Ademhalingssystemen
De Versaflo™-riemen zijn speciaal ontworpen om gebruikers te helpen het comfort te behouden en versleten of beschadigde onderdelen te vervangen. Deze banden zijn ontworpen voor gebruik met de Versaflo™ Powered Air Turbo TR-300+.
  • Speciaal ontworpen riemen voor gebruik met Versaflo™ Powered Air Turbo TR-300+
  • Geschikt voor gebruik met bepaalde 3M™ motoraangedreven ademhalingstoestellen
  • Verkrijgbaar in polyester, leer of vinyl materialen
Voordelige zwarte polyester riemen zijn comfortabel voor langdurig gebruik. Leren riemen zijn bijzonder duurzaam. Vinylriemen zijn comfortabel en gemakkelijk schoon te maken.