Filterkap voor aangedreven luchtmasker voor Versaflo™ TR-6310E, Versaflo™
Leverancier: 3M
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
TR6300FC
MMMATR6300FCEA 24.7 EUR
MMMATR6300FC
Filterkap voor aangedreven luchtmasker voor Versaflo™ TR-6310E, Versaflo™
Ademhalingsmaskers Ademhalingssystemen
De Versaflo™-filterhoes TR-6300FC is een filterhoes die het 3M™ Versaflo™ TR-6310E-filter helpt beschermen tegen fysieke schade.
  • Beschermt filter tegen fysieke schade
  • Kan worden gereinigd en hergebruikt
Deze filterhoes beschermt het filter en stelt gebruikers in staat Versaflo™ Powered Air Turbo te dragen tijdens ontsmettingsdouches. Het kan een Versaflo™ Spark Arrestor TR-662 of Versaflo™ Prefilter TR-6600 op zijn plaats houden voor extra bescherming tegen grotere deeltjes of vonken. Het filterdeksel kan worden gereinigd voor hergebruik.