Batterij met hoge capaciteit TR-632, Versaflo™
Leverancier: 3M
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Versaflo™
MMMATR-632EA 693 EUR
MMMATR-632
Batterij met hoge capaciteit TR-632, Versaflo™
Batterijen
De Versaflo™ High Capacity Battery TR-632 is een oplaadbare lithium-ionbatterij die is ontworpen voor gebruik met de Versaflo™ Powered Air Turbo TR-600-serie.
  • Lichtgewicht lithium-ionbatterijpak met hoge capaciteit
  • Laadt op in minder dan vier uur met oplichtende laadniveau-indicator
  • Biedt een langere levensduur in vergelijking met de standaard TR-630-batterij
  • Afspoelbaar en tijdelijk onderdompelbaar voor eenvoudige reiniging
  • Gemakkelijk om het laadniveau van de batterij te zien
  • CE-goedgekeurd
Een nieuwe batterij met hoge capaciteit kan een turbosysteem voorzien van 9,5 tot 19 uur gebruik bij een standaard debiet indien uitgerust met een nieuw roetfilter (TR-6710E). De systeemduur is afhankelijk van de leeftijd van de batterij, het laden van het filter, de filterselectie en de door de gebruiker geselecteerde luchtstroominstelling. Onder vergelijkbare omstandigheden biedt de TR-632-batterij met hoge capaciteit een langere systeemduur in vergelijking met de TR-630-standaardbatterij.
Deze batterij laadt in minder dan vier uur op en is voorzien van een oplichtende laadniveau-indicator. Het is praktisch en kan worden afgespoeld of tijdelijk worden ondergedompeld in water voor eenvoudige reiniging. Zie de gebruiksaanwijzing voor meer informatie.