Jood alcoholic solution Reag.Ph.Eur. 1045804
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
84119.290EA 228 EUR
84119.290 84119.290_T
Jood alcoholic solution Reag.Ph.Eur. 1045804
Jood
Formule: I₂
MW: 253,81 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011355
CAS nummer: 7553-56-2
UN: 1170
ADR: 3,II