VWR®, steriele maskers
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
76470-110EA 327 EUR
76470-110
VWR®, steriele maskers
Maskers Hygiëne maskers
Steriele maskers van VWR®, gemaakt in de VS, zijn een ideale optie voor eenmalig gebruik.
  • Individueel verpakt
  • Verkrijgbaar met oorlus- of stropdasconfiguraties
  • 3-laags constructie
  • Gamma bestraald tot 10⁻⁶
  • Ingesloten plastic ingekapselde neusdraad
Deze steriele cleanroommaskers vormen een belangrijk onderdeel van de VWR® made in USA PBM-lijn en bieden een comfortabele pasvorm en voldoen tegelijkertijd aan de steriliteits- en filtratievereisten van veel gecontroleerde omgevingen.
Verpakking: Elk masker afzonderlijk verpakt en verzegeld. 10 zakken per polyverpakking. 20 pakken per doos. Case is poly lined.