VWR®, Flessen dopdispensers
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
612-6857EA 271 EUR
612-6857 612-6858 612-6859 612-6860 612-6861 612-6862
VWR®, Flessen dopdispensers
Flesdispensers
De VWR® Bottle Top Dispensers zijn ontworpen met het oog op ergonomie en intuïtieve bediening en vertonen uitstekende chemische compatibiliteit en bieden betrouwbare precisie in praktische laboratoriumomgevingen.
  • Ergonomisch ontworpen
  • Uitstekende chemische compatibiliteit; dispensers kunnen ook met oplosmiddelen worden gebruikt
  • Recirculatieklep om verlies van reagentia te voorkomen
  • Springless Valve™ voor een storingsvrije dosering
  • PTFE-zuiger met ETP O-ring
  • De volumeregelknop maakt een moeiteloze volume-instelling mogelijk
  • Flexibel afgiftemondstuk
  • Volledig autoclaveerbaar bij 121 °C en 15 psi gedurende 10 tot 15 minuten
De dispensers maken gebruik van een hercirculatieklep die het verlies van reagentia tijdens het spoelen voorkomt door ze opnieuw in de gemonteerde fles te leiden, waardoor een bubbelvrije dosering wordt vergemakkelijkt. Een PTFE-zuiger met ETP O-ring, gekoppeld aan een unieke Springless Valve™, vergemakkelijkt een moeiteloze beweging van de zuiger en zorgt voor een hoge chemische compatibiliteit. VWR® Bottle Top Dispensers kunnen ook worden gebruikt met oplosmiddelen (zie de chemische compatibiliteitstabel). Een speciaal ontworpen volumeregelknop maakt 180° rotatie mogelijk voor een eenvoudige en moeiteloze volume-instelling. Het heeft ook een flexibel afgiftemondstuk waarmee gebruikers de doseerhoek kunnen veranderen.
Certificaten: Voldoe aan de ISO 8655-norm voor nauwkeurigheid en precisie. Productienormen: ISO 9001, ISO 13485, ISO 17025
Leveringsinformatie: Elke unit bevat een telescopische zuigbuis, recirculatiebuis, vijf schroefdraadadapters (28, 32, 38, 40 en 45 mm) en een individueel kwaliteitscontrolecertificaat dat het serienummer en de testwaarden documenteert en de conformiteit bevestigt volgens gewichten en maten regelgeving volgens ISO 8655.
Opgelet: Houd de temperatuur van het instrument en het reagens tussen 10 en 40 °C (van 50 tot 104 °F). Handhaaf de reagensdampdruk tot maximaal 600 mbar. Langzaam opzuigen boven een druk van 300 mbar om te voorkomen dat de vloeistof gaat koken. Kinematische viscositeit tot 500 mm²/s. Relatieve luchtvochtigheid tussen 20% en 90%. Gebruik vloeistoffen met een dichtheid tot 2,2 g/cm³.