Schuim- en TPE-pakkingen
Leverancier: 3M
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
SF500-FOAM S2000-FOAM TCCSFI
MMMASF500-FOAMEA 629 EUR
MMMASF500-FOAM MMMAS2000-FOAM MMMATCCSFI
Schuim- en TPE-pakkingen
Brillen
Schuim- en TPE-pakkingen zijn een reeks beschermende inzetstukken die zijn ontworpen voor 3M™-veiligheidsbrillen.
  • Insert vult de opening tussen de bril en het gezicht van de drager om het beschermingsniveau te verhogen
  • Schuimpakking zorgt voor verbeterde mechanische impactabsorptie
  • Schuimpakking biedt ook extra comfort en bescherming tegen zweet
  • TPE-pakking (met of zonder rx-prescription insert) beschikbaar om te beschermen tegen vloeistoffen en grote stofdeeltjes
  • Ontworpen voor specifieke reeksen 3M™-veiligheidsbrillen
Verminder het risico op letsel door projectielen en ander vuil met 3M™ Schuim- en TPE-pakkingen.
Inzetstukken van schuim vullen de opening tussen de bril en het gezicht van de drager, waardoor een extra beschermingslaag wordt gecreëerd om letsel door rondvliegende projectielen en ander gevaarlijk vuil te helpen voorkomen. Sommige bieden ook extra comfort en bescherming tegen zweet, waardoor ze ideaal zijn voor mensen die in warme en vochtige omstandigheden werken.
De TPE-pakking biedt bescherming tegen vloeistoffen en grote stofdeeltjes.