Vinyltapes voor algemeen gebruik 764
Leverancier: 3M
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
764IYL50IW 764IW50IW 764IR50IW 764IBL50IW 764IO50IW 764IBK50IW 764IG50IW
MMMA764IYL50IWEA 132 EUR
MMMA764IYL50IW MMMA764IW50IW MMMA764IR50IW MMMA764IBL50IW MMMA764IO50IW MMMA764IBK50IW MMMA764IG50IW
Vinyltapes voor algemeen gebruik 764
Tape
3M™ General-Purpose Vinyl Tape 764 is used for all non-critical applications, including colour-coding, bundling, and safety marking.
  • Use for taping in all non-critical applications
  • Protects parts, equipment, and products from abrasions
  • Bundle items and temporarily mark parts, machines, and more
  • Maintains vivid colour over time for long-lasting quality
  • Can be applied by hand or with floor applicator
  • Ideal for marking applications in light traffic areas
Vind tientallen manieren om 3M™ vinyltape voor algemeen gebruik 764 te gebruiken. Het is niet-corrosief, flexibel, slijtvast, vervormbaar, slijtvast, gemakkelijk aan te brengen, veelzijdig en vochtbestendig. Deze flexibele vinyltape is ideaal voor het beschermen van onderdelen, apparatuur en producten tegen schuren.