Veiligheidsbril, GoggleGear™ 6000-serie
Leverancier: 3M
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
GG6001SGAF-BLK GG6001SGAF-GRN GG6001SGAF-RED GG6001NSGAFBLU
MMMAGG6001SGAF-BLKEA 34.5 EUR
MMMAGG6001SGAF-BLK MMMAGG6001SGAF-GRN MMMAGG6001SGAF-RED MMMAGG6001NSGAFBLU
Veiligheidsbril, GoggleGear™ 6000-serie
Ruimzichtbrillen
De GoggleGear™-veiligheidsbril uit de 6000-serie heeft een groot profiel met indirecte ventilatie voor luchtcirculatie met Scotchgard™ anticondens- en antikrascoating.
  • Een veiligheidsbril met groot profiel biedt voldoende ruimte om over de meeste correctiebrillen te passen
  • Indirecte luchtstroom om beslaan tegen te gaan
  • Eersteklas sferisch gebogen lensontwerp voor een optimaal horizontaal en verticaal gezichtsveld
  • Scotchgard™ anticondenscoating biedt superieure anticondens- en antikraseigenschappen
  • Draaibare ratel voor gemakkelijke persoonlijke aanpassing
  • 2C-1.2 3M 1 BT K N lensmarkering
  • Brede, flexibele neuszone die goed past bij halfgelaatsmaskers
Deze veiligheidsbril met groot profiel is voorzien van indirecte ventilatie om lucht te laten circuleren en beslaan te verminderen. De polycarbonaat lenzen zijn voorzien van een Scotchgard™ anti-condens en anti-krascoating voor superieure anti-condens bescherming en verhoogde duurzaamheid die langer bestand is tegen beslaan dan traditionele anti-condens coatings, zelfs na tot wel 25 wasbeurten met water. Beschikbaar in een reeks van shroudkleuren.
Blauwe ruimzichtbril met neopreen hoofdband kan tot 40x worden gesteriliseerd door te autoclaveren bij 121 °C.