Vinyltapes voor rijstrook- en veiligheidsmarkeringen 471
Leverancier: 3M
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
471BK50IW 471Y50IW 471W50IW 471GR50IW 471R50IW 471B50IW 471B9IW 471R12IW
MMMA471BK50IWEA 816 EUR
MMMA471BK50IW MMMA471Y50IW MMMA471W50IW MMMA471GR50IW MMMA471R50IW MMMA471B50IW MMMA471B9IW MMMA471R12IW
Vinyltapes voor rijstrook- en veiligheidsmarkeringen 471
Tape
3M™ Rijstrook- en veiligheidsmarkeringstape 471 wordt vaak gebruikt voor het markeren van gevaren en gangpaden, kleurcodering, verfmaskering, decoratieve randen, splitsen en meer. Deze veelzijdige tape is gemaakt van vinyl aan de achterkant met rubberen lijm en is bestand tegen krassen, slijtage en weersinvloeden voor langdurig gebruik.
  • Behoudt de kleur bij blootstelling aan schuren, slijtage en veel oplosmiddelen
  • Unieke rekeigenschappen zorgen ervoor dat tape zich aanpast aan oneffen oppervlakken zonder op te tillen en terug te trekken
  • Ideaal voor gebruik op gebogen en onregelmatige oppervlakken
  • Eenvoudig aan te brengen, met uitstekende hechtkracht op vele oppervlakken
3M™ Rijstrook- en veiligheidsmarkeringstape 471 kleeft bij contact op een grote verscheidenheid aan oppervlakken voor een snelle toepassing zonder druppelen, drogen of opruimen. Het verwijdert netjes en laat geen kleverige resten achter. Deze vinyltape is zeer vervormbaar, waardoor hij gemakkelijk kan worden aangebracht op gebogen gebieden en op ruwe of oneffen oppervlakken. De tape is verkrijgbaar in vele onderscheidende kleuren en kan worden gebruikt bij temperaturen van 4,44 tot 76,66 °C. Vinyltapes worden gebruikt om rijstroken, gangen en gevaarlijke of verboden gebieden in fabrieken, magazijnen en ziekenhuizen duidelijk te markeren. Door vinyltape te gebruiken voor rijstrookmarkering in plaats van te schilderen, is het niet meer nodig om verfoplosmiddelen te ventileren, en aangezien vinyltapes snel en netjes kunnen worden verwijderd, zijn ze ook een snellere, veelzijdigere en goedkopere optie dan schilderen. Deze robuuste tapes worden ook gebruikt in auto-onderhoud en -reparatie, bouw, scheepvaart, bedrijfsvoertuigen en andere industrieën.
Aanbevolen toepassingen zijn onder meer baan- en veiligheidsmarkeringen, tijdelijke oppervlaktebescherming, anodiseren en galvaniseren, fijne lijnverfmaskering, kleurcodering, afdichting van bussen en opslagcontainers, bundelen en versterken, en decoreren.