Veiligheidsbril, SecureFit™ 100-serie
Leverancier: 3M
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
SF101AS-BLK SF101AF-BLK SF101AF-BLU SF101AS-BLU SF102AF-BLU
111-2591EA 30.6 EUR
111-2591 111-2589 111-2590 111-2592 111-2593
Veiligheidsbril, SecureFit™ 100-serie
Brillen
De SecureFit™ 100-veiligheidsbril heeft een gestroomlijnde, sportieve lensvorm in combinatie met een gepatenteerd ontwerp van de pootjes dat zich automatisch aanpast aan verschillende hoofdmaten voor een stijlvolle en toch comfortabele pasvorm gedurende een langere periode.
  • Zuinig en robuust
  • Innovatieve tempeltechnologie met drukverspreiding zorgt voor een comfortabele drukvereffening
  • Slank omwikkeld ontwerp om er beter uit te zien op kleinere gezichten
  • Wrap-around ontwerp verbetert de pasvorm en voorkomt uitglijden
  • Makkelijk schoon te maken
Voor economische oogbescherming die is ontworpen om langdurig dragen mogelijk te maken, biedt de SecureFit™ 100-serie een populair sportief lensontwerp. Deze lichtgewicht veiligheidsbril heeft een innovatief ontwerp van de pootjes met gegroefde ribben die zorgen voor een comfortabele drukvereffening, waardoor de pootjes kunnen buigen en zichzelf kunnen aanpassen aan de grootte van het hoofd van de drager. Het ontwerp van deze veiligheidsbril oefent druk uit op de minder gevoelige achterkant van het hoofd in plaats van op de slapen, waardoor een comfortabele pasvorm wordt bereikt, zelfs bij snelle bewegingen van het hoofd. Bovendien is het platte en flexibele ontwerp van de pootjes uit de 100-serie goed te combineren met de 3M™ beschermende oorkappen.