Veiligheidsbril, SecureFit™ 500-serie
Leverancier: 3M
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
SF501AF-BLK SF501ASP-BLK SF501SGAF-BLK SF501SGAFBLKFM SF501SGAF-GRN SF501SGAF-RED SF502SGAF-BLK SF505SGAF-DGR SF507SGAF-BLK SF528SGAF-DGR
MMMASF501AF-BLKEA 12.4 EUR
MMMASF501AF-BLK MMMASF501ASP-BLK MMMASF501SGAF-BLK MMMASF501SGAFBLKFM MMMASF501SGAF-GRN MMMASF501SGAF-RED MMMASF502SGAF-BLK MMMASF505SGAF-DGR MMMASF507SGAF-BLK MMMASF528SGAF-DGR
Veiligheidsbril, SecureFit™ 500-serie
Brillen
De veiligheidsbrillen uit de SecureFit™ 500-serie hebben een gestileerde lensvorm met pootjes die zich automatisch aanpassen voor een veilige en comfortabele pasvorm.
  • Strakke en compatibele veiligheidsbril met verstelbare veren om de lens aan te passen aan gelaatstrekken en brilpositie
  • Innovatieve SecureFit™-technologie voor drukverspreiding zorgt voor comfortabele drukvereffening
  • Scotchgard™ anticondenscoating biedt superieure anticondens- en antikraseigenschappen (beschikbaar op geselecteerde modellen)
  • Bescherming tegen UV tot 400 nm
  • Wrap-around ontwerp verbetert de pasvorm en voorkomt uitglijden
  • Platte en flexibele pootjes zijn gemakkelijk te combineren met oorkappen en bieden stevige zijdelingse bescherming
  • Makkelijk schoon te maken
Eigentijdse oogbescherming ontworpen voor comfort en compatibiliteit. Deze veiligheidsbril weegt slechts 22 g en heeft een strakke, stijlvolle uitstraling. De drukverspreidende tempeltechnologie biedt een comfortabele pasvorm, met gegroefde ribben die zorgen voor een comfortabele drukvereffening, waardoor de slapen kunnen buigen en zichzelf kunnen aanpassen aan de grootte van het hoofd van de drager. Het ontwerp van deze veiligheidsbril oefent druk uit op de minder gevoelige achterkant van het hoofd in plaats van op de slapen, waardoor een comfortabele pasvorm wordt bereikt, zelfs bij snelle bewegingen van het hoofd. De verstelbare veren met ratel bieden nog meer aanpassingsmogelijkheden doordat gebruikers de lens kunnen aanpassen aan gelaatstrekken en brilpositie. Deze bril is goed te combineren met oorkappen.