Oorkappen, Peltor™ WS™ ProTac XPI-headsets
Leverancier: 3M
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
MT15H7AWS6-111 MT15H7AWS6 MT15H7P3EWS6
MMMAMT15H7AWS6-111EA 1090 EUR
MMMAMT15H7AWS6-111 MMMAMT15H7AWS6 MMMAMT15H7P3EWS6
Oorkappen, Peltor™ WS™ ProTac XPI-headsets
Oorkappen Oorkappen met radio
Peltor™ WS™ ProTac XPI is een reeks niveau-afhankelijke Bluetooth®-headsets voor effectieve gehoorbescherming zonder afbreuk te doen aan de communicatie. Ze worden geleverd in een goed zichtbare gele kleur, met een hoofdband, nekband of helmbevestiging, en zijn ook verkrijgbaar met FLX2-accessoireconnectoren.
  • Niveau-afhankelijk voor luisteren in de omgeving
  • Bluetooth®-connectiviteit voor een naadloze verbinding
  • Bluetooth® multiPoint voor gelijktijdige verbinding van maximaal twee apparaten
  • IP68-geclassificeerde ruisonderdrukkende boommicrofoon voor
More Product Information
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable