VWR®, Mediavoorbereider Premium 15 MPP15
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
710-2220EA 24003 EUR
710-2220
VWR®, Mediavoorbereider Premium 15 MPP15
Mediavoorbereidingsapparaten
Deze mediumvoorbereider is uitgerust met alles wat de productie van kweekmedia vereenvoudigt en het proces versnelt. Het medium wordt vanaf het begin effectief gemengd, verwarmd, gesteriliseerd en snel afgekoeld tot de gewenste vultemperatuur. Voor het vulproces wordt het medium stabiel gehouden op de gekozen vultemperatuur.
  • De MPP15 is ontworpen voor gebruiksgemak en wordt bestuurd via een groot integraal scherm met behulp van een reeks krachtige, op pictogrammen gebaseerde software die u intuïtief door het voorbereidingsproces voor kweekmedia leidt met ondersteuning op het scherm
  • De MPP15 is uitgerust met een goed uitgebalanceerd geïsoleerd drukdeksel, dat het systeem afdicht en automatisch de mediavoorbereiding start
  • De MPP15 leidt de gebruiker logisch door de opstartprocedure. Alle omstandigheden worden automatisch gecontroleerd en het koelwaterniveau wordt nauwkeurig gemeten en weergegeven op het scherm
  • De kern van de MPP15 wordt gevormd door de unieke, zeer effectieve thermische ketelverwarmingstechnologie die een energie-efficiënte productie oplevert
  • De MPP15 is ontworpen om zuinig te zijn tot de laatste milliliter van uw kweekmedium, waarbij de bemonsteringsbuis zichzelf automatisch centreert op het laagste punt van het vat
  • De MPP15-cultuurmediabereider is uitgerust met een volledig programmeerbare microprocessorbesturing
  • Dankzij de geavanceerde technologie kan het efficiënt verwarmen, mengen, steriliseren en koelen
Naast het onder druk doseren van media kan de MPP15 ook worden gebruikt voor het autoclaveren/steriliseren van kleinere voorwerpen en vloeistoffen in aparte containers, of als warmtebad voor het op temperatuur houden van media.
Bekijk de video over de VWR® Media Preparator Premium 15
Begrijp hoe u uw bereiding van voedingsbodems met de MPP15 kunt vereenvoudigen
BEKIJK NU