Magnetische roerders, met meerdere roerplaatsen, met afstandsbediening
Leverancier: THERMO H + P LABORTECHNIK
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
50088162 50088148 50088130 50088120 50088132 50088145 50088151 50134760
442-3321EA 506 EUR
442-3321 442-3322 442-3311 442-3312 442-3114 442-3115 442-3116 HPLT50134760
Magnetische roerders, met meerdere roerplaatsen, met afstandsbediening
Roerders Magnetische roerders
Compact magnetic stirrers with VARIOMAG drive, hermetically sealed in resistant stainless steel housing (except MINI units which are plastic), making these stirrers ideal for use directly in water baths. MINI stirrers are ideal for integration in analytical instruments, cuvette holders or photometers due to their size, however these plastic units are not designed for use directly in baths. There are units with up to 60 stirring positions in this range, and a choice of three external control units. The TELEMODUL 7 has one power setting, the TELEMODUL 20 C has four power settings: 25%, 50%, 75% and 100% and can store three programmes, the TELEMODUL 40 C features ten different power settings from 10 to 100% and a RS232 interface.
  • Afstandsbediening via afzonderlijke regeleenheid
  • Kan worden gebruikt bij -10 tot +56 °C (100% relatieve vochtigheid) in een broedstoof of koelruimte* met TELEMODUL 40 C-regeleenheid
  • Dompelbare roerders (behalve MINI) zijn ideaal voor directe toepassing in waterbaden tot 50 °C (MICRO roerders tot +95 °C)
  • Inclusief TELEMODUL regeleenheid met 7 W (standaard), TELEMODUL 20 C met 20 W of TELEMODUL 40 C met 40 W
  • De optionele verdelerkast (tafelmodel) maakt gelijktijdige regeling van meerdere roerders mogelijk met gelijk toerental en identieke bedrijfsomstandigheden
Certificaten: Beschermingsklasse conform DIN EN 60529: IP 68
Leveringsinformatie: geleverd met de afgebeelde regeleenheden.
Opgelet: * MICRO 20 kan worden gebruikt bij -10 tot +120 °C (in droge lucht)