n-Nonane 99, GPR RECTAPUR®
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
87100.180EA 42.3 EUR
87100.180 87100.230 87100.290 87100.320
n-Nonane 99, GPR RECTAPUR®
n-Nonane
Formule: H₃C(CH₂)₇CH₃
MW: 128.26 g/mol
Kookpunt: 151
Smeltpunt: -53
Vlampunt: 31 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009574
CAS nummer: 111-84-2
EINECS: 203-913-4
UN: 1920
ADR: 3 III
Order Now
Specification Test Results
Assay ≥ 99,0 %
Density (20/4) 0,717 - 0,719