VWR® Compact Star CS8, centrifuge
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
521-3345EA 655 EUR
521-3345
VWR® Compact Star CS8, centrifuge
Centrifuge Tafelmodel centrifuges
De Compact Star CS8 is een kleine geventileerde tafelcentrifuge, ontworpen voor de scheiding van verschillende monsters op het gebied van chemie, biowetenschappen, klinisch onderzoek en routinematige diagnostiek. De meegeleverde rotor accepteert 8 x 15 ml conische buisjes, 8 x 15 ml (16 x 125 mm) ronde bodem en 8 x 10 ml (16 x 100 mm) bloedafnamebuisjes rechtstreeks en kleinere buisjes met een meegeleverde adapterset.
  • Eenvoudige bediening met toetsenbord, grote digitale displays voor tijd en snelheid (RPM of RCF)
  • Indicator geeft aan of deksel open/gesloten is
  • Snelle draaiknop voor korte cyclusmodus
  • Instelbare versnelling en vertraging
De digitale microprocessor zorgt ervoor dat het deksel is gesloten en dat de veiligheidsvergrendeling is ingeschakeld voordat een centrifugeercyclus wordt gestart. Bovendien bewaakt een geavanceerd onbalansdetectiesysteem voortdurend de balans en trillingen, waardoor de rotor automatisch tot stilstand komt als er een onbalans wordt gedetecteerd. Deze centrifuge is niet bedoeld voor in vitro diagnostisch gebruik.
De meegeleverde buisadapters zijn geschikt voor buizen van 5 ml (12×75 mm) en 7 ml (13×100 mm).
Leveringsinformatie: Geleverd met 8×15 ml hoekrotor, adapterset, twee netsnoeren (EU- en UK-stekker) en USB-stick met handleidingen.