Masterflex® vrouwelijke luer naar weerhaakfitting, Avantor®
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
MFLX40314-00EA 13.7 EUR
MFLX40314-00 MFLX40314-01 MFLX40314-02 MFLX40314-03 MFLX40314-04 MFLX40314-05 MFLX40314-06 MFLX40314-07 MFLX40314-08 MFLX40314-09 MFLX40314-10 MFLX40314-11 MFLX40314-12 MFLX40314-13 MFLX40314-14 MFLX40314-15 MFLX40314-16 MFLX40314-17 MFLX40314-18 MFLX40314-19 MFLX40314-20 MFLX40314-21 MFLX40314-22 MFLX40314-23 MFLX40314-24 MFLX40314-25 MFLX40314-26 MFLX40314-27 MFLX40314-28 MFLX40314-29 MFLX40314-30
Masterflex® vrouwelijke luer naar weerhaakfitting, Avantor®
Fittingen en connectoren
Gemakkelijk overstappen naar een luer-fitting.
  • Ideaal voor algemene toepassingen en toepassingen voor eenmalig gebruik, om slangen met de rest van het systeem te verbinden
  • Op maat gemaakte configuratieoplossingen voor eenmalig gebruik om downtime te minimaliseren
  • Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
  • Bepaal welk connectortype nodig is voor uw toepassing door contact op te nemen met de gratis technische ondersteuning voor toepassingen
Deze fittingen worden vervaardigd in een ISO-klasse 7 cleanroom in een ISO 9001-faciliteit; met behulp van een ISO 13485 kwaliteitssysteem. Er is volledige traceerbaarheid van partijen en nauwe maattoleranties voor verhoogde betrouwbaarheid en proceszuiverheid. Alle vrouwelijke poorten kunnen worden gebruikt met mannelijke slip- of mannelijke luer-lockverbindingen. Door gebruik te maken van een breed scala aan fittingmaterialen kunnen we toepassingen ondersteunen die een specifieke chemische compatibiliteit vereisen.
CrystalVu:
Sterilisatie: Gammabestraling, ethyleenoxide, autoclaaf
Regelgevende goedkeuringen: USP-klasse VI, FDA 21 CFR 177.1520
Medisch nylon:
Sterilisatie: Ethyleenoxide, autoclaaf
Regelgevende goedkeuringen: FDA 21 CFR 178.3297
natuurlijk nylon:
Sterilisatie: Ethyleenoxide, autoclaaf
Regelgevende goedkeuringen: FDA 21 CFR 177.1500
Natuurlijke Kynar:
Sterilisatie: Gammabestraling, ethyleenoxide, autoclaaf
Regelgevende goedkeuringen: USP-klasse VI, FDA 21 CFR 177.2510
Polypropyleen:
Steriliseerbaar: Gamma-bestraling
Regelgevende goedkeuringen: FDA 21 CFR 178.3297, USP klasse VI
USP Klasse VI is van toepassing op een van de zes classificaties voor kunststoffen uit General Chapter 88 van de United States Pharmacopeia and National Formulary (USP-NF)
Klasse VI wordt als de meest rigoureuze en grondige beschouwd