Masterflex® Luer gevleugelde fitting, Avantor®
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
MFLX40325-00EA 12.8 EUR
MFLX40325-00 MFLX40325-01 MFLX40325-02 MFLX40325-03 MFLX40325-07 MFLX40325-06 MFLX40325-05 MFLX40325-04
Masterflex® Luer gevleugelde fitting, Avantor®
Fittingen en connectoren
Gemakkelijk overstappen naar een luer-fitting.
  • Ideaal voor algemene toepassingen en toepassingen voor eenmalig gebruik, om slangen met de rest van het systeem te verbinden
  • Op maat gemaakte configuratieoplossingen voor eenmalig gebruik om downtime te minimaliseren
  • Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
  • Bepaal welk connectortype nodig is voor uw toepassing door contact op te nemen met de gratis technische ondersteuning voor toepassingen
Deze fittingen worden vervaardigd in een ISO-klasse 7 cleanroom in een ISO 9001-faciliteit; met behulp van een ISO 13485 kwaliteitssysteem. Er is volledige traceerbaarheid van partijen en nauwe maattoleranties voor verhoogde betrouwbaarheid en proceszuiverheid. Alle vrouwelijke poorten kunnen worden gebruikt met mannelijke slip- of mannelijke luer-lockverbindingen. Door gebruik te maken van een breed scala aan fittingmaterialen kunnen we toepassingen ondersteunen die een specifieke chemische compatibiliteit vereisen.
CrystalVu:
Sterilisatie: Gammabestraling, ethyleenoxide, autoclaaf
Regelgevende goedkeuringen: USP-klasse VI, FDA 21 CFR 177.1520
Medisch nylon:
Sterilisatie: Ethyleenoxide, autoclaaf
Regelgevende goedkeuringen: FDA 21 CFR 178.3297
natuurlijk nylon:
Sterilisatie: Ethyleenoxide, autoclaaf
Regelgevende goedkeuringen: FDA 21 CFR 177.1500
Natuurlijke Kynar:
Sterilisatie: Gammabestraling, ethyleenoxide, autoclaaf
Regelgevende goedkeuringen: USP-klasse VI, FDA 21 CFR 177.2510
Polypropyleen:
Sterilisatie: Gamma-bestraling
Regelgevende goedkeuringen: FDA 21 CFR 178.3297