Masterflex® Prikkeldraad Paneelmontage Micro Flow Mannelijke Quick-Disconnect Fittings, Avantor®
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
MFLX40263-00EA 35.2 EUR
MFLX40263-00 MFLX40263-01 MFLX40263-02 MFLX40263-03 MFLX40263-04 MFLX40263-05 MFLX40263-06 MFLX40263-07 MFLX40263-08 MFLX40263-09 MFLX40263-10 MFLX40263-11 MFLX40263-12 MFLX40263-13 MFLX40263-14 MFLX40263-15
Masterflex® Prikkeldraad Paneelmontage Micro Flow Mannelijke Quick-Disconnect Fittings, Avantor®
Fittingen en connectoren
Mechanische innovaties verminderen het risico van vloeistofovergang en verontreiniging.
  • Aseptische verbinding en ontkoppeling
  • Veerloos vloeistofpad
  • Verzonken paringskenmerken
  • USP Klasse VI Behuizingsmaterialen van polypropyleen en PVDF
  • Eliminatie van onbedoeld loskoppelen met veiligheidsschuifontgrendeling
  • Een complete koppeling vereist een mannelijke en vrouwelijke fitting met dezelfde doorstroommaat (afzonderlijk bestellen). Compatibel met vrouwelijke Micro Quick-Disconnect-fittingen.
Masterflex®-snelkoppelingen zijn een innovatieve en aseptische verbinding die een groter vloeistofvolume doorlaat bij een lagere leidingdruk in een kleiner lichaam. Naarmate het algemene ontwerp van de snelkoppeling volwassener is geworden, is er een beter begrip van de behoeften van onze klanten ontstaan, zodat deze unieke configuraties beter voldoen aan de behoeften van medische en farmaceutische cleanrooms, voedsel- en drankprocesvloeren en andere sterk gereguleerde toepassingen.
Deze verbindingen geven prioriteit aan veiligheid en steriliteit met traceerbare ISO 10993-compatibele materialen en verminderen het risico van kruisbesmetting door een geventileerde veerkamer in de mannelijke klepconstructie op te nemen. Het risico op verontreiniging wordt verder verminderd door de turbulentie en tegenstromen te elimineren die worden veroorzaakt door de standaard in-padveer door deze eenvoudig uit de obstructie te verwijderen. Contactoppervlakken worden beschermd tegen de dreiging van blootstelling van buitenaf door de verzonken paringskenmerken aan elke kant van de verbinding.
Een uniek ontgrendelingsmechanisme met veiligheidsschuif maakt deze innovatieve snelkoppelingen perfect voor elke omgeving die gebruikmaakt van verbindingen voor vloeistofoverdracht, samengestelde onderdelen voor eenmalig gebruik of meer permanente bevestigingen die onbedoelde ontkoppeling tot een minimum willen beperken.