Masterflex® Ismatec® Microbore Tubing rechte connectoren, Avantor®
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
34002-09 34002-10 34002-12 34002-14 34002-18 34002-22 34002-24 34002-26
MFLX34002-09EA 119 EUR
MFLX34002-09 MFLX34002-10 MFLX34002-12 MFLX34002-14 MFLX34002-18 MFLX34002-22 MFLX34002-24 MFLX34002-26
Masterflex® Ismatec® Microbore Tubing rechte connectoren, Avantor®
Fittingen en connectoren
Sluit zelfs de kleinste slangen aan met een lekvrije afdichting van vacuüm tot druk.
  • Meerdere stijlen om aan uw behoeften te voldoen
  • Roestvrijstalen fitting, passend bij de Ismatec®-maten - van 09 tot 26
Leveringsinformatie: Elke kit bevat 2 fittingen.